Merck
Z214752
ACE Klinge, Edelstahl 304
W × L 23 mm × 113 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8086-08
B × L
23 mm × 113 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)