Merck
Z214736
ACE Rührwelle, Edelstahl 316
for flask size, 5,000 ‑ 12,000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8074-07
Länge
58 cm , overall
Größe flaches Ende
28 cm
Wellendurchm.
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Geschliffene und polierte Schäfte 10mm Durchmesser. Für Trubore Rührhülsen aus Glas oder PTFE. Blattaufnahme abnehmbar, passend für PTFE-Blätter. Ohne Blattaufnahme passend für die unten genannten Rührer. Die halbe Schaftlänge ist kalibriert zur Aufnahme von Rührwerkzeugen.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)