Merck
Z203386
Sigma-Aldrich
Aldrich® Standard-Destillierkopf
Jacketed, Overall H 490 mm, Joints: ST/NS 29/32 (2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
thermometer joint ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
Gesamt H
490 mm
Eintauchtiefe
75 mm
Allgemeine Beschreibung
Anschlüsse in NS 24/40, Thermometeranschluss NS 10/30. Mit zwei 4 mm Glashähnen und PTFE Feineinstellventil für den Rücklauf.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)