Merck
Z202355
Sigma-Aldrich
Schlauchklemmen für SJ-Verbindungen
joint: SJ 51/30
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
Materialien
stainless steel
Verbindung
joint: SJ51/30
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z202355-1EA4061833493717