Z189006
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 500 mL
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
Verbindung
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6952-04
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z189006-1EA | 4061832348414 |