Merck
Z188727
Supelco
Wheaton Probenfläschchen
clear, volume 12 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 19 mm × 66 mm
Synonym(e):
Wheaton Test Tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
clear borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
Kappengröße
15 - 425
Durchm. × H
19 mm × 66 mm
Volumen
12 mL
Farbe
clear
Fitting
thread for 15-425
Allgemeine Beschreibung
Die Fläschchen werden in gewellten Schalen mit Trennwänden verpackt, die anschließend eingeschweißt werden, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden.
Autoklavierbares Borsilikatglas von USP-Typ 1. Kappen getrennt bestellen.
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)