Z187801
Wirtschaftliche Trockenschrank-Handschuhe, Neopren
size 10, port size 6 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
neoprene
Größe
10
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pkg of 1 pair
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Parameter
3000 psi tensile strength (approx)
L × Dicke
27 in. × 0.015 in.
Öffnungsgröße
6 in.
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187801-1EA | |
Z187801-1PAK | 4061833577189 |