Z186732
Gas expansion bag
capacity ~242 mL
Synonym(e):
expansion vessel, gas pipette protection
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Materialien
rubber
Verpackung
pack of 1 ea
Parameter
6 psi max. pressure
Kapazität
~242 mL
Schlauch ID × AD
6 mm × 11 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wird oben an Gaspipetten angeschlossen, um die Lösung vor der Atmosphäre zu schützen; Naturgummiblase (102 x 51mm) mit flexiblem Schlauch.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z186732-1EA | 4061833299128 |