Merck
Z183415
Folien-/Polybeutel
size 18 in. × 22 in.
Synonym(e):
Foil Bag, Poly Bag
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.35
Verpackung
pack of 10 × 30 bags
Größe
18 in. × 22 in.
Dicke
5 mil
Allgemeine Beschreibung
Verschweißbar. Zum Aufbewahren von luft-, licht- oder feuchtigkeitsempfindlichen Reagenzien, geruchsintensiven Produkten und zur kurzzeitigen Aufbewahrung undichter Flaschen. Empfohlene Verschweißbedingungen: 177 °C, 2.7bar, 1 sec.
Verpackung
1PAK ≡ 10 bags
30PAK ≡ 300 bags
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)