Z180629
Ace European-style three-neck flask
capacity 250 mL
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flask
three-neck
Verbindung
center joint ST/NS29/42
side joint ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6961-40
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)