Z180351
Schlauchverbinder für grosse Säulen
Tubing insertion tool, tube I.D. 1.5 mm
Hersteller/Markenname
Ace Glass 585580
Methode(n)
LPLC: suitable
Röhrchen ID
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
TFE-Verschraubung mit 1/4-28 UNF 2B-Außengewinde mit der man beispielsweise Schlauch/Röhrchen mit kleinem Innendurchmesser an die Unterseite des Tropf-Adapters anschließen kann. Ein KEL-F® Einsatz hält das Tubing am Fitting. Für Vakuum- und Druck-Applikationen. Zum Zusammenbau ist ein Einsetzwerkzeug erforderlich. Bestellen Sie Verschraubung, Einsatz und Einsetzwerkzeug bitte separat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)