Merck
Z178144
Scienceware® Polypropylen Büchner-Trichter
capacity 165 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14602-0000
Kapazität
165 mL
Plattendurchm.
70 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dampfsterilisierbar bei 250 °F (121 °C). Zweiteilige Konstruktion mit Schnappverschluß. Perforierte Papierplatte.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z178144-1EA4061832262642