Merck
Z178071
Scienceware® Teströhrchenständer, schwere Ausführung
Holds 50 x 13-16 mm tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 50 x 13-16 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18856-0000
L × B × H
213 mm × 110 mm × 111 mm
Allgemeine Beschreibung
Durchsichtiges PP, stapelbar; dampfautoklavierbar, bis 121°C, Reihen sind nummeriert und beschriftet. Die Fußplatte hat Drainage-Löcher. An der oberen Platte befinden sich Handgriffe.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z178071-1EA4061832262604