Merck
Z169064
Diamantschneider
nickel plated, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Diamond cutter, Glass cutting tool, Precision glass cutter
About This Item
UNSPSC-Code:
41122406
NACRES:
NB.35
Materialien
nickel plated
Verpackung
pkg of 1 ea
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ritzt und bricht Gals von einfacher oder doppelter Stärke. Vernickelter Messingschneider mit Holzgriff.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z169064-1EA4061833299050