Z167495
Round-bottom flask for Aldrich® student glass kit
for Z166898, capacity 100 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type female Joint: ST/NS
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
14/20 female joint with outer screw thread
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z167495-1EA | 4061837609435 |