Merck
Z158070
Ace Erlenmeyer flask
capacity 10 mL
Synonym(e):
conical flasks, flask glass, glass flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-mouth
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6991-03
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Weithals, 10mL Inhalt