Merck
Z154857
Sigma-Aldrich
Einweg-Aluminiumschalen
crimped sides with finger-grip handle, capacity 50 mL, dish diam. 57 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.71
Materialien
aluminum
circles
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
50 mL
Schalendurchm.
57 mm
Allgemeine Beschreibung
Glatter Boden. Zum Wiegen, Entnehmen, Verdampfen oder als Staubschutz. Ölfrei. Temperaturlimit:676 °C.
Anwendung
Disposable aluminum dishes have been used in rotor packing.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z154857-10PAK
Z154857-10X1PAK
Z154857-1PAK4061832330068