Z147702
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 1,000 mL, frit diam. 90 mm, porosity 25-50 μm, Complete
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
ground glass membrane (frit)
Leistungsmerkmale
cap
graduations: no
Hersteller/Markenname
Aldrich
Filterkapazität
1,000 mL
Frittendurchm.
90 mm
Trichterkapazität
1,000 mL
Porengröße
25-50 μm porosity
Fitting
24 bottle neck (Ground glass joint)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z147702-1EA | 4061834599845 |