Z131032
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polymethylpentene
Synonym(e):
PMP cylinder, graduated PMP cylinder
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polymethylpentene
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3663-0050
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.4 mL
Farbe
transparent
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z131032-18EA | |
Z131032-1EA | 4061832615769 |
Z131032-1PAK |