Z123404
PTFE-Distanzstücke für den abmontierbaren Presslok Zellenhalter
diam. 25 mm, pathlength 0.1 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchmesser
25 mm
Weglänge
0.1 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z123404-12EA | 4061833302972 |