Z122416
Aldrich® Liebig-Kühler
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 14/20
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Gesamt H
200 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einfache Kühler für Destillationsbrücken, unterer Schliff mit Abtropfspitze.
Ersatzteil für Aldrich All-in-One Lab Glasgeräte-Kit.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z122416-1EA | 4061837596612 |