Z120693
Aldrich® Weithals-Dewar-Kolben
plastic mesh housing, capacity 665 mL
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
Joints neck (70)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
665 mL
Tiefe Innenseite × H gesamt
19.5 cm × 24.1 cm
Innendurchm.
7.0 cm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilikatglas mit Aluminium-oder Kunststoffnetz-Schutzhülle und mit verbreitertem, beschwertem Aluminiumfuss.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z120693-1EA | 4061837596506 |