Z114065
Wheaton Serumflasche aus Glas
volume 100 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
Beschreibung
USP Type I
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
AD
20 mm
Kapazität
100 mL
Durchm. × H
52 mm × 95 mm
Volumen
100 mL
Farbe
amber
Fitting
opening for 20 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)