Merck
Z102601
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 12 L, glass stopcock
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Materialien
glass stopcock
Kapazität
12 L
Absperrhahnbohrung
10 mm
Öffnung oben
50 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)