Merck
Z100609
Sigma-Aldrich
Kugelröhre mit einzelner Glühbirne
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20, plain
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Waagrecht außerhalb des Ofens angebracht, dienen die Kugelrohre zur Kühlung und Sammlung des Destillats bei minimalem Materialverlust.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z100609-1EA4061832109206