WHA69942504
Whatman® GD/XP syringe filters
polyethersulfone membrane
Synonym(e):
Whatman filter, Z338435, syringe filter, syringe filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Polypropylene prefilter
Verpackung
pack of 150 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6994-2504
Whatman Article No. 28420578 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Volumen
≤25 mL
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)