WHA67225000
Whatman® VACU-GUARD® Inline-Filtergeräte
VACU-GUARD 50 mm disc, 0.45 PFTE housing, 10/pk
Synonym(e):
Z744298, filter media, filtration system, inline filtration device
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
Whatman 6722-5000
Whatman Article No. 28420219 (US reference)
Durchmesser
50 mm
Größe
9.3 in. (236 mm) , overall
Porengröße
0.45 μm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Vacuum pump protection
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Available in 50 and 60 mm formats.
- Designed for in-line use with stepped barb connections.
- Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than 0.1 µm.
- Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)