WHA1823024
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 24 mm diam
Synonym(e):
Z258202, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/D, diam. 2.4 cm
Materialien
borosilicate glass
circles
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 1823-024
Whatman Article No. 28418408 (US reference)
Durchmesser
2.4 cm
Dicke
0.67 mm
Porengröße
2.7 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Thick filter media for increased loading capacity
- Nominal particle retention of 2.7 µm
- Can be used as a fine membrane prefilter
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)