Merck
WHA1450993
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, gehärtet, aschearm, Güte 50
smear tab white, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z740594, filter paper, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose
smear tab
smear tab white
Leistungsmerkmale
Grade 50
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1450-993
Whatman Article No. 28418098 (US reference)
Parameter
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
Durchmesser
46 mm
Dicke
0.12115 μm
Asche
≤0.015%
Porengröße
2.7 μm (Particle retention)
Grundgewicht
97 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der dünnste aller Whatman Filter, langsam, sehr gute Retention.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Thinner filter design (average thickness 115 µm) than most Büchner filter papers
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Slow flow rates (Herzberg filtration speed 2685 s)
  • High purity and low ash content (0.015% ash maximum)
  • Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
  • Hardened to minimize fiber shredding
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)