Merck
WHA1113500
Whatman® Filterpapier für die qualitative Analyse, Güte 113, gekreppt
circles, diam. 500 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z752517
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
circles
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1113-500
Whatman Article No. 28417669 (US reference)
Parameter
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
9 psi wet burst
Durchmesser
500 mm
Dicke
420 μm
Porengröße
30 μm (Particle retention)
Grundgewicht
125 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Filter für verbesserte Nassfestigkeit, sehr schnell. Ideal für grobe oder gelartige Niederschläge.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)