WHA10408714
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 400 EA, 400 ea, 50 mm diam
Synonym(e):
Z697818, osmotic membrane, track etched membrane, water membranes
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21 ST membrane circle white, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm, black grid, sterile
Materialien
black grid
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
black grid
Verpackung
pkg of 400 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10408714
Whatman Article No. 28415242 (US reference)
Durchmesser
50 mm
Membrandurchm.
47 mm
Porengröße
0.2 μm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10408714 | 4061834014942 |