WHA10350220
Whatman® Extraktionshülsen aus Cellulose
603 Cellulose thimbles, 26 x 60 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Synonym(e):
Z696420, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Whatman 10350220
Whatman Article No. 28414687 (US reference)
B × L
26 mm × 60 mm
Dicke
1.5 mm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10350220 | 4061831605990 |