Wichtige Dokumente
W6942
Harnstoff-13C,15N2
API for Clinical Studies, ≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Assay
≥99% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)