Wichtige Dokumente
W6926
Glycerin-1,1,2,3,3-d5
API for Clinical Studies, (API for Clinical Studies), ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)