Merck
W408588
Sigma-Aldrich
(−)-Caryophyllenoxid
natural (US), ≥95%, FG
Synonym(e):
β-Caryophyllenepoxid, (−)-Epoxycaryophyllen, (−)-Epoxydihydrocaryophyllen, (1R,4R,6R,10S)-9-Methylen-4,12,12-trimethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecan, trans-Caryophyllenoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
FEMA-Nummer:
4085
Beilstein:
148213
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
16.043
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
62-63 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
woody; sweet
SMILES String
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChIKey
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)