Wichtige Dokumente
W400408
2-(Methylthio)ethanol
≥99%
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl-methylsulfid, 2-Methylmercapto-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.4930 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; sulfurous
SMILES String
CSCCO
InChI
1S/C3H8OS/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?