Wichtige Dokumente
W400201
Methylmethacrylat
99%, stabilized
Synonym(e):
Methyl 2-methylacrylate, Methyl 2-methylprop-2-enoate, Methyl 2-methylpropenoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
29 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
815 °F
Enthält
hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
Expl.-Gr.
12.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity
SMILES String
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
InChIKey
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?