Merck
W398802
Sigma-Aldrich
Vanillinsäure
≥97%, FG
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-Methoxybenzoesäure
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
FEMA-Nummer:
3988
Beilstein:
2208364
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.043
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; milk; sweet; vanilla
SMILES String
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natürliches Vorkommen: Guaven, Trauben, Brandy, Rum, Whiskey, Sherry, Rot- und Weißwein, Scotch und Canadian Whiskey.
Vanillinsäure ist eine der wichtigsten flüchtigen Aromaverbindungen in Vanilleschoten.
Anwendung
Vanillinsäure ist ein Phenolderivat, das in der Regel als Aromastoff in Lebensmitteln eingesetzt wird. Es kann auch in der Synthese des bekannten Aromastoffs Vanillin eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Geruch entsteht bei 5 %
Geschmack entsteht bei 100 ppm
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Solid-liquid phase equilibrium and thermodynamic properties of vanillic acid in different pure solvents
Noubigh A and Abderrabba M
Journal of Molecular Liquids, 223, 261-266 (2016)
Vanillin and related flavor compounds in vanilla extracts made from beans of various global origins
Ranadive AS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1922-1924 (1992)
Delphine Lamoral-Theys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(11), 3823-3833 (2010-05-15)
A series of 33 novel divanillates and trivanillates were synthesized and found to possess promising cytostatic rather than cytotoxic properties. Several compounds under study decreased by >50% the activity of Aurora A, B, and C, and WEE1 kinase activity at
B L Lee et al.
Clinical chemistry, 39(9), 1788-1792 (1993-09-01)
We describe a sensitive and specific high-performance liquid-chromatographic method for determining the benzene metabolite, trans,trans-muconic acid (ttMA) in urine by measuring ultraviolet absorbance at 265 nm. We mix 1 mL of urine sample with 2 mL of Tris buffer containing
F Mashige et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 658(1), 63-68 (1994-08-05)
An HPLC system for the simultaneous determination of acidic catecholamine metabolites, related compounds and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in human urine was developed. A mixed-mode (C18/anion-exchange) column with isocratic elution using citrate buffer and an eight-channel electrochemical detector were used. Vanilmandelic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W398802-10KG-K4061834406570
W398802-1KG-K4061834406587
W398802-5KG
W398802-SAMPLE-K4061834357100
W398802-100G
W398802-100G-K4061835567508
W398802-10KG
W398802-1KG
W398802-5KG-K4061834406594
W398802-SAMPLE