Merck
W360000
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)butanol
97%, FG
Synonym(e):
4-(Methylthio)-1-butanol
About This Item
Lineare Formel:
CH3S(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.21
FEMA-Nummer:
3600
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.078
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
cabbage; alliaceous; sulfurous
Qualität:
FG
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cabbage; alliaceous; sulfurous
SMILES String
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)