Wichtige Dokumente
W350702
Isoamyl isobutyrate
≥98%, FG
Synonym(e):
3-methylbutyl 2-methylpropanoate, Isopentyl isobutyrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; waxy; fruity; sweet
SMILES String
CC(C)CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-7(2)5-6-11-9(10)8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W350702-9KG-K | |
W350702-9KG | |
W350702-SAMPLE-K | 4061837551857 |
W350702-1KG | |
W350702-1KG-K | 4061837551826 |
W350702-4KG | |
W350702-4KG-K | 4061837551833 |
W350702-SAMPLE |