Merck
W320307
Sigma-Aldrich
5-Methylquinoxalin
≥99%, FG
Synonym(e):
5-Methylchinoxalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
FEMA-Nummer:
3203
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2271
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.028
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.62 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-21 °C (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
burnt; coffee; corn; nutty; roasted
SMILES String
Cc1cccc2nccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-3-2-4-8-9(7)11-6-5-10-8/h2-6H,1H3
InChIKey
CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Methylchinoxalin wurde als eine der wichtigsten flüchtigen Aromaverbindungen in gerösteten Mandeln[170] und geröstetem Kaffee identifiziert.
Anwendung
  • Screening of flavor compounds using Ucp1-luciferase reporter beige adipocytes identified 5-methylquinoxaline as a novel UCP1-inducing compound.: Diese in „Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry“ veröffentlichte Forschungsarbeit identifiziert 5-Methylquinoxalin als eine neuartige Verbindung, die UCP1 in beigen Fettzellen induziert, was ihre potenzielle Anwendung bei Stoffwechselstudien und der Behandlung von Fettleibigkeit nahelegt (Kawarasaki et al., 2022).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isolation and determination of ?-dicarbonyl compounds by RP-HPLC-DAD in green and roasted coffee
Daglia M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(22), 8877-8882 (2007)
Volatile components of roasted almonds: basic fraction.
Takei Y, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 38(3), 645-648 (1974)
Weerachat Sompong et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 394-394 (2015-11-02)
Methylglyoxal (MG) is one of the most reactive glycating agents, which result the formation of advanced glycation end-products (AGEs) that have been implicated in the progression of age-related diseases. Inhibition of MG-induced AGE formation is the imperative approach for alleviating