Wichtige Dokumente
W288101
Benzylidenaceton
≥98%, FG
Synonym(e):
Benzalaceton, Benzylidenaceton, Methyl-styrylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98%
bp
260-262 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-42 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
anise; cinnamon; jam; balsamic; spicy; floral; sweet
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
InChIKey
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
253.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
123 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W288101-1KG-K | 4061834405047 |
W288101-25KG | |
W288101-SAMPLE | |
W288101-10KG | |
W288101-10KG-K | 4061834405030 |
W288101-1KG | |
W288101-25KG-K | 4061834405054 |
W288101-SAMPLE-K | 4061834355809 |