Merck
W286612
Sigma-Aldrich
Phenethyl phenylacetate
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
Benzyl carbinyl phenylacetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
FEMA-Nummer:
2866
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
9.707
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
botanical
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
honey; floral; rose; sweet
InChI
1S/C16H16O2/c17-16(13-15-9-5-2-6-10-15)18-12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10H,11-13H2
InChIKey
ZOZIRNMDEZKZHM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)