Wichtige Dokumente
W243434
Ethylformiat
natural, ≥95%, FG
Synonym(e):
Ethyl-formiat
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1295
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Assay
≥95%
Selbstzündungstemp.
851 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; rum; wine-like
SMILES String
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChIKey
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?