Merck
W209708
Sigma-Aldrich
Anisol
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
Methoxybenzol, Methylphenylether
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
FEMA-Nummer:
2097
Beilstein:
506892
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2056
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
4.032
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 42.2 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
887 °F
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−37 °C (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
anise; ethereal
SMILES String
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anisol ist ein flüchtiger phenolischer Aromastoff, der Berichten zufolge in gegartem Fleisch vorkommt.
Anwendung
  • Detecting Pathogenic Phytophthora Species Using Volatile Organic Compounds.: Untersucht das Potenzial von Anisol als wichtige flüchtige organische Verbindung beim frühen Nachweis von Pflanzenpathogenen, wodurch sich erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Biosicherheit ergeben (Sherwood et al., 2024).
  • Assessment of new hydrogen peroxide activators in water and comparison of their active species toward contaminants of emerging concern.: Erläutert die Rolle von Anisol bei der Aktivierung von Wasserstoffperoxid für Umweltreinigungsanwendungen und hebt seine Wirksamkeit beim Abbau von Schadstoffen hervor (Farinelli et al., 2024).
  • A Three-in-One Hybrid Strategy for High-Performance Semiconducting Polymers Processed from Anisole.: Stellt einen neuartigen Ansatz zur Synthese von leistungsstarken halbleitenden Polymeren aus Anisol vor, der möglicherweise die in der Elektronik und Optoelektronik verwendeten Materialien revolutionieren könnte (Liu et al., 2024).
  • Electron beam lithography on nonplanar and irregular surfaces.: Verwendet Anisol in einem ausgeklügelten Fertigungsprozess, um präzise Muster auf nicht planaren Oberflächen zu erzielen und so die Möglichkeiten von Mikrofertigungstechnologien zu verbessern (Zhu et al., 2024).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preliminary identification of volatile flavor compounds in the neutral fraction of roast beef.
Min D, et al.
Journal of Food Science, 44(3), 639-642 (1979)
S Rivera et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 400(5), 1339-1346 (2011-03-08)
Various carotenoids were analyzed by ultra-high-pressure liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection (UHPLC-MS/MS). Three different techniques to ionize the carotenoids were compared: electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). For all of the
Zhiyun Du et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(21), 4164-4171 (2012-03-30)
Described in this study is the ability of tetrabutylammonium salts (TBAX) to mediate an efficient mono- or di-demethylation removing one or two out of five aromatic methoxy methyl groups situated in similar chemical microenvironments in a H-bonded macrocyclic aromatic pentamer.
Yumi Makino et al.
Analytical chemistry, 82(4), 1213-1220 (2010-01-29)
A novel fluorimetric method for determining radicals using the natural phenol sesamol as a fluorogenic reagent is reported. In this assay, sesamol was reacted with aqueous radicals to yield one isomer of a sesamol dimer exclusively. The dimer emitted purple
Unusual ipso substitution of diaryliodonium bromides initiated by a single-electron-transfer oxidizing process.
Toshifumi Dohi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(19), 3334-3337 (2010-04-21)