THSD1444
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 1%Pt/SiO2
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS D1444
L × Durchm.
116 mm × 9.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Rechtliche Hinweise
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)