THS03146
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 2.5%Pt, 2.5% Pd on carbon
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 03146
L × Durchm.
30 mm × 4 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)