Merck
THS01145
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 20% Pd(OH)2/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01145
L × Durchm.
30 mm × 4 mm
Rechtliche Hinweise
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)