Merck
TEM-FCF400CU50
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 400 mesh, box of 50
Synonym(e):
Formvar/Carbon 400 Mesh, Copper, 50pk
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
Materialien
copper grid
formvar/carbon film
Beschreibung
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
Verpackung
box of 50
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TEM-FCF400CU504061841758297