TEM-CF200-CU-ET
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Extra Thick, size 200 mesh, box of 50
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 50
Größe
200 mesh
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 200 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF200-CU-ET | 4065266051469 |